Bromure de 4-nitrophénéthyle
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-(4-Nitrophenyl)-1-bromoethane, 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
47797515-25G
MOLE47797515-25GEA 0 EUR InStock
MOLE47797515-25G
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Bromure de 4-nitrophénéthyle
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007386
Numéro CAS: 5339-26-4
EINECS: 226-271-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité