(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Imidazolemethanol hydrochloride, 4(5)-Imidazolemethanol hydrochloride, 4-(Hydroxymethyl)imidazole hydrochloride
48181383-5G
MOLE48181383-5GEA 0 EUR InStock
MOLE48181383-5G
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
(1H-Imidazol-4-yl)methanol hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₂O
MW: 134,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012697
Numéro CAS: 32673-41-9
EINECS: 251-150-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité