Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-5-nitropyrimidine

Fournisseur: Molekula

54630107-1G
MOLE54630107-1GEA 0 EUR InStock
MOLE54630107-1G
2-Amino-5-nitropyrimidine
2-Amino-5-nitropyrimidine


Formule: C₄H₄N₄O₂
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 235 °C
Densité: 1,558 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006103
Numéro CAS: 3073-77-6
EINECS: 221-348-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité