Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroanisole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxybenzene

54634510-100G
MOLE54634510-100GEA 0 EUR InStock
MOLE54634510-100G
4-Fluoroanisole
4-Fluoroanisole


Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –43.5 °C
Densité: 1.1178 g/cm³ (18.3 °C)
Numéro MDL: MFCD00000348
Numéro CAS: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité