Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Diiodobiphényle

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl

56310134-100G
MOLE56310134-100GEA 0 EUR InStock
MOLE56310134-100G
4,4'-Diiodobiphényle
4,4'-Diiodobiphényle


Formule: C₁₂H₈I₂
MW: 406 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001057
Numéro CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité