Bleu alcian 8GX
Fournisseur: Molekula
Attention
59508864-10G
MOLE59508864-10GEA 0 EUR InStock
MOLE59508864-10G
Bleu alcian 8GX
Bleu alcian
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité