Nitrate de guanidinium
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: Guanidine nitrate
62000611-1KG
MOLE62000611-1KGEA 0 EUR InStock
MOLE62000611-1KG
Nitrate de guanidinium
Nitrate de guanidinium
Formule: CH₆N₄O₃
MW: 122,08 g/mol
Point de fusion: 211…214 °C
Densité: 1.432 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013028
Numéro CAS: 506-93-4
EINECS: 208-060-1
ONU: 1467
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,04578
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité