Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

But-3-yne-1-ol

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne

67054765-25G
MOLE67054765-25GEA 0 EUR InStock
MOLE67054765-25G
But-3-yne-1-ol
But-3-yne-1-ol


Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 128.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 0.9262 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002955
Numéro CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité