Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromo-1,2-difluorobenzène

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluorobenzene

M15984111
MOLEM15984111EA 0 EUR InStock
MOLEM15984111
4-Bromo-1,2-difluorobenzène
4-Bromo-1,2-difluorobenzène


Formule: C₆H₃BrF₂
MW: 192,99 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000304
Numéro CAS: 348-61-8
EINECS: 206-481-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité