Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzamide

Fournisseur: Molekula

M21655814
MOLEM21655814EA 0 EUR InStock
MOLEM21655814
4-Nitrobenzamide
4-Nitrobenzamide


Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point de fusion: 198…202 °C
Densité: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007994
Numéro CAS: 619-80-7
EINECS: 210-613-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité