Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Toluonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Methylbenzonitrile, o-Methylbenzonitrile, o-Tolunitrile

M28286031
MOLEM28286031EA 0 EUR InStock
MOLEM28286031
o-Toluonitrile
o-Toluonitrile


Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001792
Numéro CAS: 529-19-1
EINECS: 208-451-7
Merck Index: 12,09675
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité