3,7-Dihydro-9-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3,7-Dihydro-9-methyl-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxy-9-methylpurine
M32091016
MOLEM32091016EA 0 EUR InStock
MOLEM32091016
3,7-Dihydro-9-méthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-9-méthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule: C₆H₆N₄O₂
MW: 166,14 g/mol
Numéro CAS: 1198-33-0
EINECS: 214-831-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité