Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Hydroxypyridine

Fournisseur: Molekula
Danger
Synonyms: Pyridin-2-one, Pyridin-2(1H)-one, α-Hydroxypyridine, 2-Pyridone, α-Pyridone

M32604337
MOLEM32604337EA 0 EUR InStock
MOLEM32604337
2-Hydroxypyridine
2-Hydroxypyridine


Formule: C₅H₅NO
MW: 95,10 g/mol
Point d'ébullition: 324 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107 °C
Densité: 1.085 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006268
Numéro CAS: 142-08-5
EINECS: 205-520-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité