5-Chloro-2-méthylbenzoxazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
M37075484
MOLEM37075484EA 0 EUR InStock
MOLEM37075484
5-Chloro-2-méthylbenzoxazole
5-Chloro-2-méthylbenzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022850
Numéro CAS: 19219-99-9
EINECS: 242-888-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité