Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',3'-Didésoxyinosine

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 9-((2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-6-ol

M42346516
MOLEM42346516EA 0 EUR InStock
MOLEM42346516
2',3'-Didésoxyinosine
2',3'-Didésoxyinosine


Formule: C₁₀H₁₂N₄O₃
MW: 236,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077728
Numéro CAS: 69655-05-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité