(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(-)-3-Pyrrolidinol, (S)-Pyrrolidin-3-ol, (S)-(-)-3-Hydroxypyrrolidine
M43186047
MOLEM43186047EA 0 EUR InStock
MOLEM43186047
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
(S)-(-)-Hydroxypyrrolidine
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192426
Numéro CAS: 100243-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité