Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Cyanophthalide

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile

M50675324
MOLEM50675324EA 0 EUR InStock
MOLEM50675324
5-Cyanophthalide
5-Cyanophthalide


Formule: C₉H₅NO₂
MW: 159,1415 g/mol
Numéro MDL: MFCD01072882
Numéro CAS: 82104-74-3
EINECS: 279-900-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité