5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
M54334059
MOLEM54334059EA 0 EUR InStock
MOLEM54334059
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₄H₄BClO₂S
MW: 162,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236030
Numéro CAS: 162607-18-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité