Acide thiosalicyclique
Fournisseur: Molekula
Attention
Synonyms: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
M63776863
MOLEM63776863EA 0 EUR InStock
MOLEM63776863
Acide thiosalicyclique
Acide thiosalicyclique
Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: 165…166 °C
Densité: 1.489 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004836
Numéro CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ONU: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité