Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Iodobiphényle

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Iodo-1,1'-biphenyl

M63890129
MOLEM63890129EA 0 EUR InStock
MOLEM63890129
2-Iodobiphényle
2-Iodobiphényle


Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039396
Numéro CAS: 2113-51-1
EINECS: 218-303-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité