3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M84233913
MOLEM84233913EA 0 EUR InStock
MOLEM84233913
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
3-Nitrobenzènesulfonate de sodium
Formule: C₆H₄NNaO₅S
MW: 225,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007490
Numéro CAS: 127-68-4
EINECS: 204-857-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité