(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one
M87966374
MOLEM87966374EA 0 EUR InStock
MOLEM87966374
(E)-4-(2,6,6-Triméthyl-2-cyclohexène-1-yl)-3-butène-2-one
α-Ionone
Formule: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001565
Numéro CAS: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité