Sample Bags with Inscription Pad
Fournisseur: NEOLAB
1-7090 1-7093 1-7094
NEOL1-7090EA 17.8 EUR InStock
NEOL1-7090 NEOL1-7093 NEOL1-7094
Sample Bags with Inscription Pad
Sachets Sachets d'échantillonnage
Transparent bag made of LDPE with zip-lip closure.
  • Suitable for storing or dispatching of samples
  • Can be very quickly and tightly closed by squeezing
  • With inscription pad
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité