Electrolysis apparatus according to Hoffmann
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
0500-10-40 0500-10-45 0500-10-30 0500-10-33
NEUB0500-10-40EA 340 EUR InStock
NEUB0500-10-40 NEUB0500-10-45 NEUB0500-10-30 NEUB0500-10-33
Electrolysis apparatus according to Hoffmann
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Electrochemistry Learning Activities
Electrolysis apparatus according to Hoffmann, made of borosilicate glass 3.3.
  • Connecting piece for more stability
  • Glass tap NS 12
  • Graduated from 0 - 60 ml with 0,2 ml intervals
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité