Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1940
NOVUNB100-1940EA 622 EUR InStock
NOVUNB100-1940
Anti-Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
The Aldo-keto Reductase 1C3 / AKR1C3 Antibody from Novus Biologicals is a goat polyclonal antibody to Aldo-keto Reductase 1C3 / AKR1C3. This antibody reacts with human. The Aldo-keto Reductase 1C3 / AKR1C3 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Peptide ELISA.

Peptide

Type: Primary
Antigen: Aldo-keto Reductase 1C3/AKR1C3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité