Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: exon 13]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-47181B
NOVUNBP1-47181BEA 524 EUR InStock
NOVUNBP1-47181B
Anti-HIF1A Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin) [clone: exon 13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: polyclonal
Clone: exon 13
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité