Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATG5 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP1-76992
NOVUNBP1-76992EA 623 EUR InStock
NOVUNBP1-76992
Anti-ATG5 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
The ATG5 Antibody from Novus Biologicals is a chicken polyclonal antibody to ATG5. This antibody reacts with human, mouse, rat. The ATG5 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.

Recommended dilutions: Immunohistochemistry (parafin): 2,5 µg/ml.

Type: Primary
Antigen: ATG5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité