Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Nectin-2/CD112 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: S06-8F3]

Fournisseur: Novus Biologicals
NBP3-20070-50
NOVUNBP3-20070-50EA 536 EUR InStock
NOVUNBP3-20070-50
Anti-Nectin-2/CD112 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: S06-8F3]
Anticorps
Nectin 2 encodes a single-pass type I membrane glycoprotein with two Ig-like C2-type domains and an Ig-like V-type domain. This protein is one of the plasma membrane components of adherens junctions.

  • Formulation: 50 mM tris-glycine (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40% glycerol, 0,05% BSA
  • Preservative: 0,01% sodium azide

It also serves as an entry for certain mutant strains of herpes simplex virus and pseudorabies virus, and it is involved in cell to cell spreading of these viruses. Variations in this gene have been associated with differences in the severity of multiple sclerosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterised.

Type: Recombinant
Antigen: Nectin-2/CD112
Clonality: Monoclonal
Clone: S06-8F3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité