Bouchons à sertir en aluminium
Fournisseur: THERMO NATIONAL SCIENTIFIC
C4008-1A C4008-2A C4008-4A
NSCAC4008-1AEA 53.1 EUR InStock
NSCAC4008-1A NSCAC4008-2A NSCAC4008-4A
Bouchons à sertir en aluminium
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Pratiques, ces bouchons pré-montés et septa minimisent le risque de contamination lors des manipulations.
  • Bouchons à sertir en aluminium, avec septa pré-assemblés
  • Offrent un scellage étanche et fiable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité