Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MRC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI9G4]

Fournisseur: OriGene
CF811858
ORIGCF811858EA 833 EUR InStock
ORIGCF811858
Anti-MRC2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OTI9G4]
Anticorps
This gene encodes a member of the mannose receptor family of proteins that contain a fibronectin type II domain and multiple C-type lectin-like domains. The encoded protein plays a role in extracellular matrix remodeling by mediating the internalization and lysosomal degradation of collagen ligands. Expression of this gene may play a role in the tumorigenesis and metastasis of several malignancies including breast cancer, gliomas and metastatic bone disease.

  • Western blot: 1:500~2000
  • Immunohistochemistry: 1:5000

For reconstitution, it is recommend adding 100 µl distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/ml. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.

Type: Primary
Antigen: MRC2
Clonality: Monoclonal
Clone: OTI9G4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité