Gas-clean filters
Fournisseur: PerkinElmer
N9306818 N9306819 N9306843
PERCN9306818EA 419 EUR InStock
PERCN9306818 PERCN9306819 PERCN9306843
Gas-clean filters
Filtres Filtres à gaz
The fuel gas triple kit is perfect for purifying carrier gas and flame ionisation detector (FID) fuel gases, removing oxygen, moisture and hydrocarbons from the carrier gas using the triple filter and removing both moisture and hydrocarbons from the fuel gas using the two combi filters. Using the combi filters for FID hydrogen and air will produce a stable baseline, improving overall reproducability and sensitivity.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité