Ammoniaque 25% solution à 100 ml/l
Fournisseur: PROLABO CMP
Danger
Synonyms: Ammonia aqueous, Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide, Ammonia water
85163.410
PRLS85163.320EA 0 EUR InStock
PRLS85163.320 PRLS85163.360 PRLS85163.410
Ammoniaque 25% solution à 100 ml/l
Ammoniaque
Solution concentrée à diluer dans l'eau à 100 mL/L
Formule: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066650
Numéro CAS: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité