Dapsone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 4,4'-sulphonyldianiline, 4,4'-Diamino diphenyl sulphone, 4-[(4-Aminophenyl)sulphonyl]aniline, DDS, 4,4'-Sulphonyldianiline, 1-Amino-4-((4-aminophenyl)sulphonyl)benzene, 4-Aminophenyl sulphone
ICRS0265
PROOICRS0265EA 352 EUR InStock
PROOICRS0265
Dapsone
Dapsone
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité