DSC calibration standard, benzoic acid
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
LGC2606
PROOLGC2606EA 728 EUR InStock
PROOLGC2606
DSC calibration standard, benzoic acid
Étalons Étalons de point de fusion
Enthalpy of fusion: 17.98 kJ/mol
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité