6,7-Diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxyquinazoline-2,4-dione, 6,7-Dimethoxyquinazoline-2,4-dione
MM0085.07
PROOMM0085.07EA 757 EUR InStock
PROOMM0085.07
6,7-Diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
6,7-Diméthoxyquinazoline-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023889
Numéro CAS: 28888-44-0
EINECS: 249-288-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité