Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Paraxanthine, 1,7-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione

MM0494.04
PROOMM0494.04EA 3700 EUR InStock
PROOMM0494.04
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione
3,7-Dihydro-1,7-diméthyl-1H-purine-2,6-dione


Formule: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005727
Numéro CAS: 611-59-6
EINECS: 210-271-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité