Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Isobutyl 4-hydroxybenzoate, Isobutylparaben
MM0496.05
PROOMM0496.05EA 2530 EUR InStock
PROOMM0496.05
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formule: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020167
Numéro CAS: 4247-02-3
EINECS: 224-208-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité