Low alloy steel standard
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-1764A
PROONIST-1764AEA 2450 EUR InStock
PROONIST-1764A
Low alloy steel standard
Étalons Étalons et alliages de métaux
This reference material is intended for use in the evaluation of chemical and instrumental analysis and in calibration of those methods.
  • 22 analytes
A unit consists of a disk approximately 34 mm in diameter and 19 mm thick.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité