Calcium standard solution
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
NIST-3109A
PROONIST-3109AEA 1670 EUR InStock
PROONIST-3109A
Calcium standard solution
Étalons Étalons cationiques Standards de calcium
This reference standard solution is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of calcium.
A unit consists of five 10 ml sealed borosilicate glass ampoules of an acidified solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of calcium.
Certifications: Traceable to NIST and SRM numbers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité