Standards for water pollution QC check, sample demand, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-QWPDEM-15
PROOVHG-QWPDEM-15EA 189 EUR InStock
PROOVHG-QWPDEM-15
Standards for water pollution QC check, sample demand, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This solution is intended for use as a quality control check for methods related to sample demands including BOD, CBOD, COD, TOC.
This standard has been prepared as a concentrate and must be diluted prior to analysis. This concentrate is preserved with approximately 1% (v/v) hydrochloric acid.
Certifications: Traceable to NIST SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité