Elemental analysis standards, total kjeldahl nitrogen (TKN) standards, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-TOTKJN1K-1
PROOVHG-TOTKJN1K-1EA 220 EUR InStock
PROOVHG-TOTKJN1K-1
Elemental analysis standards, total kjeldahl nitrogen (TKN) standards, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This standard solution is intended for use as a calibration standard for total Kjeldahl nitrogen (TKN). It is prepared gravimetrically to contain nominally 1000 mg of total Kjeldahl nitrogen per liter of solution using analytical grade raw materials and 18 megohm deionised water. The certified concentration is the mean of replicate measurements. The uncertainty is calculated as ±2s/√n.
Certifications: Traceable to NIST and SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité