Tubes cryogéniques
Fournisseur: RATIOLAB
5110140 5110150 5110112 5110120 5110122 5110130 5110024 5110041 5110051
RATI5110140EA 352 EUR InStock
RATI5110140 RATI5110150 RATI5110112 RATI5110120 RATI5110122 RATI5110130 RATI5110024 RATI5110041 RATI5110051
Tubes cryogéniques
Fioles
Tubes en PP avec joint intégré dans le couvercle et zone d'écriture blanche. Mis au point pour le stockage et la conservation de culture tissulaire et d'échantillons biologiques à des températures extrêmement basses. Adapté pour une utilisation dans des congélateurs, ainsi qu'en phase gazeuse de l'azote liquide à –190 °C.
  • Gradués en blanc
  • Équipés d'une base pour une utilisation d'une seule main
  • Exempts d'ADN, de DNase, d'agents pyrogènes et d'ATP
Produced in a class 7 cleanroom (class 10000) according to DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 and 14698 (Federal Standard 209).
Certifications: Fabriqués dans une salle propre de classe 7 (classe 10 000) conformément à la norme DIN ISO 13485:2004, ISO 14644 et 14698 (norme fédérale 209).
Conditionnement: En sachets en PE contenant 100 tubes dans des boîtes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité