Autoclave Bags, High Transparency
Fournisseur: RATIOLAB
7001105 7001155 7001205 7001305
RATI7001105EA 233 EUR InStock
RATI7001105 RATI7001155 RATI7001205 RATI7001305
Autoclave Bags, High Transparency
Sachets Sacs à déchets
Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom, for the disposal of contaminated labware.
  • Autoclavable at 121 °C (20 min.)
  • Film thickness 50 µm
For autoclaving, the bag must not be completely closed.
Attention: For autoclaving, the bag must not be closed firmly.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité