Method 525.2 surrogate standard mix
Fournisseur: Restek
31826
REST31826EA 63.4 EUR InStock
REST31826
Method 525.2 surrogate standard mix
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This mix contains 2-nitro-m-xylene, perylene-d12, pyrene-d10 and triphenylphosphate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité