Formaldehyde-DNPH mix
Fournisseur: Restek
31837
REST31837EA 72.2 EUR InStock
REST31837
Formaldehyde-DNPH mix
Étalons Étalons organiques
This mix with acetonitrile solvent suitable for HPLC analysis.
  • High concentration
Sampling for airborne carbonyl compounds in EPA Method TO-11A and other methods is based on a reaction between the target compounds and 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH), coated on a silica gel adsorbent. Meet the needs of investigators analyzing only for formaldehyde.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité