Organochlorine pesticide system evaluation mix (2 components)
Fournisseur: Restek
32417
REST32417EA 58.2 EUR InStock
REST32417
Organochlorine pesticide system evaluation mix (2 components)
Étalons Étalons organiques
Contains two components, those are 4,4'-DDT and endrin.
  • Designed for daily assessment of system performance
  • Reveals active sites in the injection port and/or GC column
Prepared in MTBE—low expansion volume helps minimise backflash.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité