Anti-STAT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-861
ROCK100-401-861EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-861
Anti-STAT4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA, western blotting and immunoprecipitation.  Reactivity in other immunoassays is unknown.  A HeLa whole cell lysate or mouse testis lysate are suitable for use as a positive control.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:25000; Western Blot: 1:5000; Immunoprecipitation: Use 5 µl;
Type: Primary
Antigen: STAT4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité