Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NSP13 Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5D11.G5]

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-A54
ROCK100-401-A54EA 749 EUR InStock
ROCK100-401-A54
Anti-NSP13 Rabbit Polyclonal Antibody (Unconjugated) [clone: 5D11.G5]
Anticorps
This antibody has been tested for use in western blotting, immunofluorescence microscopy and immunoelectron microscopy. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band of approximately 67 kDa in size.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:800; Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:60; Immunoelectron Microscopy 1:300

Type: Primary
Antigen: NSP13
Clonality: Polyclonal
Clone: 5D11.G5
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: SARS

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité