Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CES1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-B14S
ROCK100-401-B14SEA 226 EUR InStock
ROCK100-401-B14S
Anti-CES1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody has been tested for use in ELISA and western blotting and is specific for human CE1 (carboxylesterase).  Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user. Expect a band approximately 66 kDa in size corresponding CE1 b.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:5000 - 1:20000; Western Blot: 1:2500 – 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100;

Type: Primary
Antigen: CES1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité