Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIF5B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
100-401-J04
ROCK100-401-J04EA 821 EUR InStock
ROCK100-401-J04
Anti-KIF5B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Eg5 antibody has been tested for use in ELISA and western blot. For western blots expect a band of approximately 72 kDa in size corresponding to truncated kinesin-1 protein. Specific conditions for reactivity should be optimized by the end user.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000; Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: User optimized; Other Dilution: User optimized

Type: Primary
Antigen: KIF5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité